Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,01% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: DMSO
23488.237EA 0 EUR
23488.237 23488.294
Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,01% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 18.5 °C
Densidad: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
IR: 01-2119431362-50
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (calculado en forma anhidra) Min. 99,5 %
Fe (Hierro) Max. 0,0001 %
Metales pesados (como Pb) Max. 0,00010 %
Residuo por evaporación Max. 0,0010 %
Agua Max. 0,0100 %