Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,03% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
23500.297EA 94.4 EUR
23500.297 23500.322 23500.260 23500.460
Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,03% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
IR: 01-2119431362-50
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Melting point Min. 18 °C
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm