Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83673.230EA
88.4
EUR
83673.230
83673.290
Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Dimetil sulfóxido
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula:
(CH₃)₂SO Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 18,5 °C Densidad: 1,101 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002089 Núm. CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 IR: 01-2119431362-50 Índice Merck: 13,03285 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,8 % |
Acidez | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo por evaporación | Max. 0,0005 % |
Agua | Max. 50 ppm |