Dimetil sulfóxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO
MQ100
94563-10ML-F 94563-1ML-F
94563-10ML-FEA 371 EUR
94563-10ML-F 94563-1ML-F
Dimetil sulfóxido, Supelco®
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 18.5
Densidad: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c9ae5d2d3449574cd07e8cf3d6b98bf6b21574&vid=5c5fa1b189adecb2e0f85132e3bbd52b9a32031f&prid=web&clid=SAPDAM