Disulfuro de dibutilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibutilo disulfuro
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 53.9 EUR
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Disulfuro de dibutilo 97%
Disulfuro de dibutilo
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Pto. Ebullición: 229…233 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -94
Densidad: 0.938 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009467
Núm. CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %