Disulfuro de dibutilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Dibutilo disulfuro
MQ200
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
8.20242.0025EA 51.6 EUR
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
Disulfuro de dibutilo zS, Sigma-Aldrich®
Disulfuro de dibutilo
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Pto. Ebullición: 229
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009467
Núm. CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -94 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 229 - 233 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl disulfide
Hill Formula C8H18S2
Chemical Formula CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3