Sulfuro de dibutilo 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibutilo sulfuro
108011000 108015000 108010025
ACRO108011000EA 62.1 EUR
ACRO108011000 ACRO108015000 ACRO108010025
Sulfuro de dibutilo 99%, puro
Sulfuro de dibutilo
Formula: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.84 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009468
Núm. CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,01626
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm