Sulfuro de dibutilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibutilo sulfuro
L07599.AE L07599.AP
L07599.AEEA 59.4 EUR
L07599.AE L07599.AP
Sulfuro de dibutilo ≥98%
Sulfuro de dibutilo
Purity: 98% CAS No.: 544-40-1 Molecular Formula: C8H18S Formula Weight: 146.30 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Stench Melting Point: -80° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1732829 Merck Reference: 14,1590 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00009468
Formula: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.839
Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009468
Núm. CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,1590