Sulfuro de dibutilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dibutilo sulfuro
MQ200
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
8.20252.0100EA 81.9 EUR
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
Sulfuro de dibutilo zS, Sigma-Aldrich®
Sulfuro de dibutilo
Formula: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009468
Núm. CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9
Índice Merck: 12,01626
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3