Sulfuro de didecilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22560.09
B22560.18
B22560.09EA
31.3
EUR
B22560.09
B22560.18
Sulfuro de didecilo ≥97%
Sulfuro de didecilo
Purity: 97%
CAS No.: 693-83-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)9]2S
Formula Weight: 314.63
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 217-218°/8mm
MDL No.: MFCD00026542
Formula:
C₂₀H₄₂S MW: 314.62 g/mol Pto. Ebullición: 217…218 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 25…28 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026542 Núm. CAS: 693-83-4 EINECS: 211-761-5 |