Disulfuro de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dietilo disulfuro
L10065.14
L10065.22
L10065.14EA
59
EUR
L10065.14
L10065.22
Disulfuro de dietilo ≥99%
Disulfuro de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 110-81-6
Molecular Formula: C4H10S2
Formula Weight: 122.25
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1098273
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009266
Formula:
C₄H₁₀S₂ MW: 122.26 g/mol Pto. Ebullición: 152…154 °C Pto. de fusión: –102 °C Densidad: 0.993 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009266 Núm. CAS: 110-81-6 EINECS: 203-805-7 UN: 1993 |