Sulfuro de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dietilo sulfuro
L03493.09
L03493.22
L03493.09EA
51.9
EUR
L03493.09
L03493.22
Sulfuro de dietilo 96%
Sulfuro de dietilo
Purity: 96%
CAS No.: 352-93-2
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3
Formula Weight: 90.19
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Garlic-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1696909
Merck Reference: 14,3854
UN No.: 2375
MDL No.: MFCD00009270
Formula:
C₄H₁₀S MW: 90.19 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C Pto. de fusión: –104 °C Densidad: 0.835 Pto. de inflamación: –10 °C (14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009270 Núm. CAS: 352-93-2 EINECS: 206-526-9 UN: 2375 Índice Merck: 13,03885 |