Disulfuro de dihexilo tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihexilo disulfuro
B22568.06 B22568.14
B22568.06EA 42.8 EUR
B22568.06 B22568.14
Disulfuro de dihexilo tech. 85%, grado técnico
Disulfuro de dihexilo
Purity: 85% CAS No.: 10496-15-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S2 Formula Weight: 234.47 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00027300
Formula: C₁₂H₂₆S₂
MW: 234.47 g/mol
Pto. Ebullición: 85…86 °C (0.5 mmHg)
Densidad: 0.919
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027300
Núm. CAS: 10496-15-8
EINECS: 234-022-9