Sulfuro de dihexilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihexilo sulfuro
B22325.14
B22325.22
B22325.14EA
51.1
EUR
B22325.14
B22325.22
Sulfuro de dihexilo ≥97%
Sulfuro de dihexilo
Purity: 97%
CAS No.: 6294-31-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 116°(241°F)
Refractive Index: 1.4587
Odour: Stench
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1738333
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009528
Formula:
C₁₂H₂₆S MW: 202,4 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: –28,3 °C Densidad: 0,849 Pto. de inflamación: 116 °C (241 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009528 Núm. CAS: 6294-31-1 EINECS: 228-556-1 UN: 3334 ADR: 9,III |