Disulfuro de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
165590010
165592500
165590025
165590500
ACRO165590010EA
91.8
EUR
ACRO165590010
ACRO165592500
ACRO165590025
ACRO165590500
Disulfuro de dimetilo 99%
Disulfuro de dimetilo
Formula:
C₂H₆S₂ MW: 94,2 g/mol Pto. Ebullición: 108…110 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 1,0625 g/cm³ Pto. de inflamación: 16 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008561 Núm. CAS: 624-92-0 EINECS: 210-871-0 UN: 2381 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % |
GC | ≤1 % (Methylmercaptan content) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...