Disulfuro de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L09679.30 L09679.0B
L09679.30EA 35.6 EUR
L09679.30 L09679.0B
Disulfuro de dimetilo ≥99%
Disulfuro de dimetilo
Purity: 99% CAS No.: 624-92-0 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.5253 Odour: Stench Melting Point: -85° Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730824 UN No.: 2381 MDL No.: MFCD00008561
Formula: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 1,046
Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008561
Núm. CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II