Disulfuro de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dimetilo disulfuro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
8.20791.0005EA 32.6 EUR
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
Disulfuro de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Disulfuro de dimetilo
Formula: C₂H₆S₂
MW: 94.2 g/mol
Pto. Ebullición: 110
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008561
Núm. CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3 (6.1) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 16.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms Methyl disulfide
Hill Formula C2H6S2
Chemical Formula CH3SSCH3