Sulfuro de dimetilo 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilo sulfuro, DMS
127760010
127760025
127760100
ACRO127760010EA
74
EUR
ACRO127760010
ACRO127760025
ACRO127760100
Sulfuro de dimetilo 99+%, extra puro
Sulfuro de dimetilo
Formula:
C₂H₆S Pto. Ebullición: 36,2 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,846 g/cm³ Pto. de inflamación: –48 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008562 Núm. CAS: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3,II Índice Merck: 12,06204 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≤0.2 % Methylmercaptan |