Sulfuro de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilo sulfuro, DMS
22949.AK
22949.K2
22949.AKEA
45.8
EUR
22949.AK
22949.K2
Sulfuro de dimetilo ≥99%
Sulfuro de dimetilo
Purity: 99+%
CAS No.: 75-18-3
Molecular Formula: (CH3)2S
Formula Weight: 62.14
Flash Point: -48°(-54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.845
Refractive Index: 1.4351
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 38°
Merck Reference: 14,6123
UN No.: 1164
MDL No.: MFCD00008562
Formula:
C₂H₆S MW: 62.14 g/mol Pto. Ebullición: 38 °C Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 0.845 Pto. de inflamación: –48 °C (–54 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008562 Núm. CAS: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3 II Índice Merck: 12,06204 |