Sulfuro de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20833.9160 8.20833.9025
8.20833.9160EA 0 EUR
8.20833.9160 8.20833.9025
Sulfuro de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sulfuro de dimetilo
Formula: C₂H₆S
Pto. Ebullición: 36,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008562
Núm. CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06204
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 37 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 530 hPa (25 °C)
Flash Point -48 °C
Refractive Index 1.4351 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 19.7 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid