Trisulfuro de dimetilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimetilo trisulfuro
415030050 415030250
ACRO415030050EA 75.2 EUR
ACRO415030050 ACRO415030250
Trisulfuro de dimetilo 98+%
Trisulfuro de dimetilo
Formula: C₂H₆S₃
MW: 126.27 g/mol
Pto. de fusión: –68 °C
Pto. de inflamación: 52 °C
Número MDL: MFCD00039808
Núm. CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %