Disulfuro de dioctadecilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21978.03
B21978.06
B21978.14
B21978.03EA
37.3
EUR
B21978.03
B21978.06
B21978.14
Disulfuro de dioctadecilo ≥98%
Disulfuro de dioctadecilo
Purity: 98%
CAS No.: 2500-88-1
Molecular Formula: CH3(CH2)17S-S(CH2)17CH3
Formula Weight: 571.11
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-64°
Beilstein Reference: 1715376
MDL No.: MFCD00026687
Formula:
C₃₆H₇₄S₂ MW: 571.12 g/mol Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026687 Núm. CAS: 2500-88-1 EINECS: 219-702-5 |