Sulfuro de dioctilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dioctilo sulfuro
A17955.14
A17955.22
A17955.36
A17955.14EA
51.8
EUR
A17955.14
A17955.22
A17955.36
Sulfuro de dioctilo ≥97%
Sulfuro de dioctilo
Purity: 97%
CAS No.: 2690-08-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4624
Odour: Stench
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 179-180°/10mm
Beilstein Reference: 1701624
MDL No.: MFCD00009566
Formula:
C₁₆H₃₄S MW: 258.51 g/mol Pto. Ebullición: 179…180 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 0…1 °C Densidad: 0.844 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009566 Núm. CAS: 2690-08-6 EINECS: 220-259-5 UN: 3334 |