Sulfuro de dioctilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0108-10G O0108-100G
TCIAO0108-10GEA 16 EUR
TCIAO0108-10G TCIAO0108-100G
Sulfuro de dioctilo ≥97.0% (por GC)
Sulfuro de dioctilo
Formula: C₁₆H₃₄S
Pto. Ebullición: 309°C
Pto. de inflamación: 160°C
Número MDL: MFCD00009566
Núm. CAS: 2690-08-6
EINECS: 220-259-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c63ea24b35cf3af841e71bbfa2cc5d4bfbc4f97c&vid=c63ea24b35cf3af841e71bbfa2cc5d4bfbc4f97c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %