Sulfuro de dipentilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dipentilo sulfuro
L04649.06
L04649.14
L04649.06EA
28.4
EUR
L04649.06
L04649.14
Sulfuro de dipentilo ≥97%
Sulfuro de dipentilo
Purity: 97%
CAS No.: 872-10-6
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4560
Odour: Stench
Melting Point: -51°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1698031
MDL No.: MFCD00027275
Formula:
C₁₀H₂₂S MW: 174.35 g/mol Pto. Ebullición: 228…230 °C Pto. de fusión: –51 °C Densidad: 0.840 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027275 Núm. CAS: 872-10-6 EINECS: 212-820-8 |