Disulfuro de dipropilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dipropilo disulfuro
L09881.14 L09881.22
L09881.14EA 31.8 EUR
L09881.14 L09881.22
Disulfuro de dipropilo ≥99%
Disulfuro de dipropilo
Purity: 99% CAS No.: 629-19-6 Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3 Formula Weight: 150.31 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4967 Odour: Unpleasant Melting Point: -86° Boiling Point: 193-194° Beilstein Reference: 969200 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009378
Formula: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Pto. Ebullición: 193…194 °C
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0.960
Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009378
Núm. CAS: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
UN: 3082