Sulfuro de etilo y metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02859.14
L02859.22
L02859.14EA
66
EUR
L02859.14
L02859.22
Sulfuro de etilo y metilo ≥97%
Sulfuro de etilo y metilo
Purity: 97%
CAS No.: 624-89-5
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4392
Odour: Stench
Melting Point: -106°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1696871
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009268
Formula:
C₃H₈S MW: 76.16 g/mol Pto. Ebullición: 66…67 °C Pto. de fusión: –106 °C Densidad: 0.841 Pto. de inflamación: –15 °C (5 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009268 Núm. CAS: 624-89-5 EINECS: 210-868-4 UN: 1993 |