Disulfuro de dibencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzyl disulphide
L11850.14
L11850.22
L11850.14EA
29.9
EUR
L11850.14
L11850.22
Disulfuro de dibencilo ≥98%
Disulfuro de dibencilo
Purity: 98+%
CAS No.: 150-60-7
Molecular Formula: C6H5CH2S-SCH2C6H5
Formula Weight: 246.40
Flash Point: 150°(302°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 210-216°/18mm
Beilstein Reference: 1110443
Merck Reference: 14,3013
MDL No.: MFCD00004783
Formula:
C₁₄H₁₄S₂ MW: 246.4 g/mol Pto. Ebullición: 210…216 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 67…72 °C Densidad: 1.300 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004783 Núm. CAS: 150-60-7 EINECS: 205-764-0 Índice Merck: 13,03037 |