Disulfuro de difenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Difenilo disulfuro
173710500
173712500
ACRO173710500EA
51.4
EUR
ACRO173710500
ACRO173712500
Disulfuro de difenilo 99%
Disulfuro de difenilo
Formula:
C₁₂H₁₀S₂ MW: 218.34 g/mol Pto. Ebullición: 191…192 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 58…61 °C |
Número MDL:
MFCD00003065 Núm. CAS: 882-33-7 EINECS: 212-926-4 UN: 3077 ADR: 9 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 62 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...