Disulfuro de difenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Difenilo disulfuro
A12586.18 A12586.30
A12586.18EA 45.8 EUR
A12586.18 A12586.30
Disulfuro de difenilo ≥98%
Disulfuro de difenilo
Purity: 98% CAS No.: 882-33-7 Molecular Formula: C12H10S2 Formula Weight: 218.34 Odour: Unpleasant Melting Point: 58-62° Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 639794 MDL No.: MFCD00003065
Formula: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218.34 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C
Pto. de fusión: 58…62 °C
Densidad: 1.155 g/cm³ (64.9 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003065
Núm. CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3335
ADR: 9