Seleniuro de difenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18364.03
A18364.06
A18364.14
A18364.03EA
34.8
EUR
A18364.03
A18364.06
A18364.14
Seleniuro de difenilo ≥98%
Seleniuro de difenilo
Purity: 98%
CAS No.: 1132-39-4
Molecular Formula: (C6H5)2Se
Formula Weight: 233.17
Odour: Unpleasant
Melting Point: 3°
Boiling Point: 165-167°/12mm
UN No.: 3440
MDL No.: MFCD00014067
Formula:
C₁₂H₁₀Se MW: 233.17 g/mol Pto. Ebullición: 165…167 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1.351 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014067 Núm. CAS: 1132-39-4 EINECS: 214-474-2 UN: 3440 ADR: 6.1 II |