Sulfuro de difenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
130950250
130951000
ACRO130950250EA
47.2
EUR
ACRO130950250
ACRO130951000
Sulfuro de difenilo 99%
Sulfuro de difenilo
Formula:
C₁₂H₁₀S Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 1,11 g/cm³ Pto. de inflamación: >112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003064 Núm. CAS: 139-66-2 EINECS: 205-371-4 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,07467 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |