Sulfuro de difenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Difenilo sulfuro
A11114.14 A11114.22
A11114.14EA 43.9 EUR
A11114.14 A11114.22
Sulfuro de difenilo ≥98%
Sulfuro de difenilo
Purity: 98% CAS No.: 139-66-2 Molecular Formula: C12H10S Formula Weight: 186.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6325 Odour: Unpleasant Melting Point: -40° Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 1907932 Merck Reference: 14,7314 MDL No.: MFCD00003064
Formula: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28 g/mol
Pto. Ebullición: 295…296 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1.118
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003064
Núm. CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,07467