2,2'-Ditiodipiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
162230050 162230250 162231000
ACRO162230050EA 83.8 EUR
ACRO162230050 ACRO162230250 ACRO162231000
2,2'-Ditiodipiridina 98%
2,2'-Ditiodipiridina
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Pto. Ebullición: 348 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006287
Núm. CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %