2,2'-Ditiodipiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11118.06
A11118.14
A11118.22
A11118.06EA
78
EUR
A11118.06
A11118.14
A11118.22
2,2'-Ditiodipiridina ≥98%
2,2'-Ditiodipiridina
Purity: 98%
CAS No.: 2127-03-9
Molecular Formula: C10H8N2S2
Formula Weight: 220.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: 56-59°
Beilstein Reference: 154629
MDL No.: MFCD00006287
Formula:
C₁₀H₈N₂S₂ Pto. Ebullición: 348 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 56…59 °C Pto. de inflamación: 210 °C (410 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006287 Núm. CAS: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |