4,4'-Ditiodipiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4-Dipyridyl Disulphide, 4,4'-Dithiodipyridine
162240010 162240050 162240250
ACRO162240010EA 49.2 EUR
ACRO162240010 ACRO162240050 ACRO162240250
4,4'-Ditiodipiridina 98%
4,4'-Ditiodipiridina
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Pto. Ebullición: 348 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006423
Núm. CAS: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
UN: 3335
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %