Yodo monobromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208840500 208842500
ACRO208840500EA 56.8 EUR
ACRO208840500 ACRO208842500
Yodo monobromuro 98%
Yodo monobromuro
Formula: IBr
Pto. Ebullición: 116 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 42…50 °C
Densidad: 4,41 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011353
Núm. CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05038
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %