Yodo monobromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39106.14
39106.22
39106.14EA
77.5
EUR
39106.14
39106.22
Yodo monobromuro ≥98%
Yodo monobromuro
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Flash Point: None
Physical Form: Crystalline
Density: 4.416
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Grey to black
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Formula:
IBr Pto. Ebullición: 116 °C (desc.) Pto. de fusión: 50 °C (subl.) Densidad: 4,416 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011353 Núm. CAS: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5016 |