Yodo monobromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16158.14
A16158.22
A16158.30
A16158.14EA
36.9
EUR
A16158.14
A16158.22
A16158.30
Yodo monobromuro ≥98%
Yodo monobromuro
Purity: 98%
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl.
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Formula:
IBr Pto. Ebullición: 116 °C (desc.) Pto. de fusión: 50 °C (subl.) Densidad: 4,416 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011353 Núm. CAS: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5016 |