Yodo monobromuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20738.0100 8.20738.0250
8.20738.0100EA 143 EUR
8.20738.0100 8.20738.0250
Yodo monobromuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Yodo monobromuro
Formula: IBr
Pto. Ebullición: 116 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011353
Núm. CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05038
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point 37 - 40 °C
Molar Mass 206.81 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.41 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material