Monocloruro de iodo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Iodo monocloruro
196961000 196965000
ACRO196961000EA 80.6 EUR
ACRO196961000 ACRO196965000
Monocloruro de iodo 98%
Monocloruro de iodo
Formula: ClI
Pto. Ebullición: 97 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 3,2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05039
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %