Monocloruro de iodo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Iodo monocloruro
412361000 412365000
ACRO412361000EA 116 EUR
ACRO412361000 ACRO412365000
Monocloruro de iodo ACS
Monocloruro de iodo
Formula: ClI
MW: 162.36 g/mol
Pto. Ebullición: 97.3
Pto. de fusión: 26
Densidad: 3.2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05039
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %