Monocloruro de iodo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Iodo monocloruro
39104.22
39104.36
39104.14
39104.22EA
71
EUR
39104.22
39104.36
39104.14
Monocloruro de iodo
Monocloruro de iodo
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Crystalline/Liquid
Density: 3.1822
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Dark red/black
Odour: Pungent
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 96-98°
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, carbon disulfide
Beilstein Reference: 3902972
Merck Reference: 14,5017
UN No.: 1792
MDL No.: MFCD00011354
Formula:
ClI MW: 162.36 g/mol Pto. Ebullición: 96…98 °C Pto. de fusión: 25…27 °C Densidad: 3.1822 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011354 Núm. CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 1792 ADR: 8 II Índice Merck: 13,05039 |