Monocloruro de iodo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Crystalline/Liquid
Density: 3.182
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Dark red/black
Odour: Pungent
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 96-98°
Beilstein Reference: 3902972
Merck Reference: 14,5017
UN No.: 1792
MDL No.: MFCD00011354
Formula:
ClI Pto. Ebullición: 96…98 °C Pto. de fusión: 25…27 °C Densidad: 3,182 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011354 Núm. CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 1792 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5017 |