Monocloruro de iodo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Iodo monocloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250
8.04771.0100EA 94.8 EUR
8.04771.0100 8.04771.0250
Monocloruro de iodo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Monocloruro de iodo
Formula: ClI
Pto. Ebullición: 97,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 3498
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05039
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material