Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.2500
8.04772.0025EA 59 EUR
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.2500
Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs)
Formula: ICl₃
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036291
Núm. CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05042
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 233.26 g/mol
Vapor Pressure 1.3 hPa (64 °C)
Density 3.12 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Cl3I
Chemical Formula ICl3