Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs) para la determinación del índice de yodo, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
2812.0500EA 96.7 EUR
2812.0500 2812.1000
Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs) para la determinación del índice de yodo, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs)
Formula: ICl₃
MW: 233.26 g/mol
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036291
Núm. CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Índice Merck: 13,05042
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed