Cianógeno bromuro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110780250 110781000 110785000
ACRO110780250EA 71 EUR
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
Cianógeno bromuro 97%
Cianógeno bromuro
Formula: CBrN
Pto. Ebullición: 61,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49…54 °C
Densidad: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011597
Núm. CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,02763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Argentometric 96.0 to 103.0 %
Identification Bromides : positive
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test