Pentaóxido de diiodo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
87682.14 87682.22
87682.14EA 85.6 EUR
87682.14 87682.22
Pentaóxido de diiodo ≥98%
Pentaóxido de diiodo
Purity: 98% CAS No.: 12029-98-0 Molecular Formula: I2O5 Formula Weight: 333.81 Physical Form: Crystalline Density: 5.08 Appearance: White to cream pH: 1.1 Melting Point: 275-350° dec. Solubility: Soluble in water and HNO3. Insoluble in absolute alcohol, chloroform, ether, and CS2 Merck Reference: 14,5019 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011356
An oxidizing agent to remove CO from gas
Formula: I₂O₅
MW: 333.81 g/mol
Pto. de fusión: 275…350 °C (desc.)
Densidad: 5.08
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011356
Núm. CAS: 12029-98-0
EINECS: 234-740-2
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,05040