Fenilhidrazina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
296685000 296681000 296680025
ACRO296685000EA 101 EUR
ACRO296685000 ACRO296681000 ACRO296680025
Fenilhidrazina 97%
Fenilhidrazina
Formula: C₆H₈N₂
Número MDL: MFCD00007573
Núm. CAS: 100-63-0
Índice Merck: 12,07447
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %